3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502065-1G
PC502065-250MG
PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA
226
EUR
APOSPC502065-1G
APOSPC502065-250MG
APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28746751 CAS Number: 1805950-70-2 |