Stampa…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 190 EUR
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Peso molecolare: 317,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28746753
CAS Number: 1428940-11-7