Stampa…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 241 EUR
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606444
CAS Number: 1228898-24-5