Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 364 EUR
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972473
CAS Number: 887585-71-9