Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502061-1G PC502061-5G
APOSPC502061-1GEA 316 EUR
APOSPC502061-1G APOSPC502061-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737916
CAS Number: 1143502-71-9