Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502060-1G PC502060-10G PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA 78.6 EUR
APOSPC502060-1G APOSPC502060-10G APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20233294
CAS Number: 1349715-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III