Stampa…
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Punto di fusione: 34…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800783
CAS Number: 364-75-0