Stampa…
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 217 EUR
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21364899
CAS Number: 1357942-87-0