Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 68.6 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186.134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027453
CAS Number: 326-55-6