Stampa…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50203-10G PC50203-1G PC50203-5G
APOSPC50203-10GEA 300 EUR
APOSPC50203-10G APOSPC50203-1G APOSPC50203-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Formula: C₇H₁₁BrF₄
Peso molecolare: 251,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541898
CAS Number: 1445995-85-6