Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 567 EUR
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256.02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12166253
CAS Number: 1096884-90-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III