Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 720 EUR
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅BrF₃IO
Peso molecolare: 392,939 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28060517
CAS Number: 1823897-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III