Stampa…
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 725 EUR
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22544410
CAS Number: 1393557-53-3