Stampa…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50202-1G PC50202-5G PC50202-250MG
APOSPC50202-1GEA 0 EUR
APOSPC50202-1G APOSPC50202-5G APOSPC50202-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Formula: C₆H₉BrF₄
Peso molecolare: 237,033 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541897
CAS Number: 151831-45-7