Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 423 EUR
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28401849
CAS Number: 1337606-50-4