Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 248 EUR
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₃
Peso molecolare: 249,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25459672
CAS Number: 1780187-45-2