3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502008-1G
PC502008-250MG
PC502008-5G
APOSPC502008-1GEA
345
EUR
APOSPC502008-1G
APOSPC502008-250MG
APOSPC502008-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Formula:
C₇H₅BrFNO₃ Peso molecolare: 250,022 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28739839 CAS Number: 1805593-21-8 |