Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501999-1G PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA 430 EUR
APOSPC501999-1G APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698441
CAS Number: 153468-97-4