2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501996-1G
PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA
102
EUR
APOSPC501996-1G
APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28669844 CAS Number: 1578156-21-4 |