Stampa…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 174 EUR
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390950
CAS Number: 865886-84-6