Stampa…
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 575 EUR
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29049266
CAS Number: 1935427-48-7