Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethoxy)-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 168 EUR
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698446
CAS Number: 1214329-62-0