Stampa…
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 391 EUR
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29049281
CAS Number: 1850856-63-1