Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501989-1G PC501989-25G PC501989-5G
APOSPC501989-1GEA 58.2 EUR
APOSPC501989-1G APOSPC501989-25G APOSPC501989-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698452
CAS Number: 1214336-83-0