Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501987-1G PC501987-250MG PC501987-5G
APOSPC501987-1GEA 611 EUR
APOSPC501987-1G APOSPC501987-250MG APOSPC501987-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698448
CAS Number: 1214336-89-6