Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501980-1G PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA 241 EUR
APOSPC501980-1G APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969924
CAS Number: 832740-98-4