Stampa…
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501979-100MG PC501979-250MG PC501979-1G
APOSPC501979-100MGEA 157 EUR
APOSPC501979-100MG APOSPC501979-250MG APOSPC501979-1G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26386859
CAS Number: 1312454-86-6