Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 415 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528910
CAS Number: 1105665-42-6