Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501970-1G PC501970-250MG PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA 448 EUR
APOSPC501970-1G APOSPC501970-250MG APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737921
CAS Number: 1807172-44-6
UN: 3261
ADR: 8,III