Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 437 EUR
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Peso molecolare: 315,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24160442
CAS Number: 1447606-71-4