Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501967-1G PC501967-250MG PC501967-5G
APOSPC501967-1GEA 575 EUR
APOSPC501967-1G APOSPC501967-250MG APOSPC501967-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698454
CAS Number: 57213-30-6