Stampa…
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 238 EUR
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24387232
CAS Number: 1232407-50-9