Stampa…
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 432 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390052
CAS Number: 656-06-4