Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 114 EUR
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922624
CAS Number: 1208074-75-2