Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501941-1G PC501941-250MG PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA 582 EUR
APOSPC501941-1G APOSPC501941-250MG APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14698444
CAS Number: 83190-01-6