Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 524 EUR
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Peso molecolare: 235,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25459708
CAS Number: 1784366-04-6