Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 568 EUR
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972475
CAS Number: 887585-85-5
UN: 3261
ADR: 8,III