Stampa…
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 582 EUR
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Peso molecolare: 216,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29049291
CAS Number: 1929606-78-9