Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 234 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739824
CAS Number: 1350117-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III