Stampa…
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 568 EUR
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737918
CAS Number: 1807071-26-6
UN: 3265
ADR: 8,II