3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃BrF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22056748 CAS Number: 1143502-70-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |