Stampa…
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23713110
CAS Number: 1193162-21-8