Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 413 EUR
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18385074
CAS Number: 1261839-70-6