Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501901-1G PC501901-5G PC501901-10G PC501901-25G
APOSPC501901-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501901-1G APOSPC501901-5G APOSPC501901-10G APOSPC501901-25G
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669446
CAS Number: 633327-22-7