Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501897-10G PC501897-1G PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA 510 EUR
APOSPC501897-10G APOSPC501897-1G APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698447
CAS Number: 1214349-53-7