Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC501895-1G PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-1GEA 56.8 EUR
APOSPC501895-1G APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698453
CAS Number: 83189-99-5