Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 524 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
Peso molecolare: 330,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29049290
CAS Number: 1935372-87-4