Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 495 EUR
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11621754
CAS Number: 83190-01-6