Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50189-1G PC50189-250MG
APOSPC50189-1GEA 0 EUR
APOSPC50189-1G APOSPC50189-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 251,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848373
CAS Number: 1245914-98-0