Stampa…
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501887-100MG PC501887-1G
APOSPC501887-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC501887-100MG APOSPC501887-1G
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737917
CAS Number: 1805523-88-9
UN: 3261
ADR: 8,III